(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
OR962641-25G OR962641-5G
APOSOR962641-25GEA 382 EUR InStock
APOSOR962641-25G APOSOR962641-5G
(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Formule: C₅H₅BrOS
MW: 193,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202626
Numéro CAS: 79387-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité