4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)pyrrolidine
OR962672-25G OR962672-5G
APOSOR962672-25GEA 236 EUR InStock
APOSOR962672-25G APOSOR962672-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368512
Numéro CAS: 10282-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité