Cyclobutanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965150-25G
APOSOR965150-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR965150-25G
Cyclobutanol
Cyclobutanol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001318
Numéro CAS: 2919-23-5
ONU: 1987
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité