2-(3-Chlorophényl)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chlorophenethyl alcohol
OR965862-100G OR965862-25G
APOSOR965862-100GEA 213 EUR InStock
APOSOR965862-100G APOSOR965862-25G
2-(3-Chlorophényl)ethanol 98%
2-(3-Chlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002892
Numéro CAS: 5182-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité