3'-Ethynylacetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(3-Ethynylphenyl)acetamide
OR9855-1G OR9855-5G OR9855-250MG
APOSOR9855-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR9855-1G APOSOR9855-5G APOSOR9855-250MG
3'-Ethynylacetanilide 95%
3'-Ethynylacetanilide
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Point de fusion: 92…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00831583
Numéro CAS: 70933-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité