Acide 3-hydrazinobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydrazinylbenzoic acid
OR9870-10G OR9870-25G OR9870-50G
APOSOR9870-10GEA 58 EUR InStock
APOSOR9870-10G APOSOR9870-25G APOSOR9870-50G
Acide 3-hydrazinobenzoïque
Acide 3-hydrazinobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191447
Numéro CAS: 38235-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité