2-Chloro-5-nitrophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9957-100G
APOSOR9957-100GEA 119 EUR InStock
APOSOR9957-100G
2-Chloro-5-nitrophénol 97%
2-Chloro-5-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 112…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571825
Numéro CAS: 619-10-3
EINECS: 210-579-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité