4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9985-1G OR9985-5G OR9985-25G
APOSOR9985-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR9985-1G APOSOR9985-5G APOSOR9985-25G
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Point de fusion: 284…287 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570172
Numéro CAS: 13790-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité