6-(Trifluorométhyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
PC0072-1G PC0072-5G PC0072-10G
APOSPC0072-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC0072-1G APOSPC0072-5G APOSPC0072-10G
6-(Trifluorométhyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formule: C₈H₅F₃N₂S
MW: 218,20 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269597
Numéro CAS: 777-12-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité