3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0136-1G PC0136-5G PC0136-10G
APOSPC0136-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0136-1G APOSPC0136-5G APOSPC0136-10G
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,5800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631552
Numéro CAS: 261762-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité