2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
MW: 219,59 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C/12mmHg
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631472
Numéro CAS: 22902-88-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité