2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0220-1G PC0220-5G
APOSPC0220-1GEA 222 EUR InStock
APOSPC0220-1G APOSPC0220-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01631475
Numéro CAS: 127163-51-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité