3-(Trifluorométhyl)-p-anisidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 3-(Trifluoromethyl)-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-(trifluoromethyl)anisole
PC0397-1G PC0397-5G PC0397-10G
APOSPC0397-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0397-1G APOSPC0397-5G APOSPC0397-10G
3-(Trifluorométhyl)-p-anisidine 98%
3-(Trifluorométhyl)-p-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/18mmHg
Point de fusion: 58…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043460
Numéro CAS: 393-15-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité