(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulphonate), (S)-[1,1-Binaphthalene]-2,2-diyl bis(trifluoromethanesulphonate), (S)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol Bis(trifluoromethanesulphonate)
PC0615-25G
APOSPC0615-25GEA 195 EUR InStock
APOSPC0615-25G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
MW: 550,44 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274615
Numéro CAS: 128544-05-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité