2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0743-100G PC0743-25G PC0743-5G
APOSPC0743-100GEA 330 EUR InStock
APOSPC0743-100G APOSPC0743-25G APOSPC0743-5G
2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile
2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile
Formule: C₇HF₄N
MW: 175,09 g/mol
Point d'ébullition: 164…165 °C
Densité: 1.463 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040187
Numéro CAS: 16582-93-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité