4-(Pentafluorothio)phenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC0794-25GEA 437 EUR InStock
APOSPC0794-25G APOSPC0794-1G APOSPC0794-5G
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Formule: C₆H₅F₅OS
MW: 220,16 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788516
Numéro CAS: 774-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité