α-Chloro-2,6-difluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,6-difluorobenzene
PC0971-1G PC0971-100G
APOSPC0971-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC0971-1G APOSPC0971-100G
α-Chloro-2,6-difluorotoluène 98%
α-Chloro-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C/640mmHg
Point de fusion: 32…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191346
Numéro CAS: 697-73-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité