3-Fluoro-1-iodopropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodopropane
PC1027-100G PC1027-25G PC1027-5G
APOSPC1027-100GEA 433 EUR InStock
APOSPC1027-100G APOSPC1027-25G APOSPC1027-5G
3-Fluoro-1-iodopropane 98%
3-Fluoro-1-iodopropane
Formule: C₃H₆FI
MW: 187,982 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C/95mmHg
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784197
Numéro CAS: 462-40-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité