4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10294-1G PC10294-5G
APOSPC10294-1GEA 434 EUR InStock
APOSPC10294-1G APOSPC10294-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₂O₂
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663812
Numéro CAS: 886361-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité