3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzoic acid
PC10301-1G PC10301-500MG PC10301-5G
APOSPC10301-1GEA 275 EUR InStock
APOSPC10301-1G APOSPC10301-500MG APOSPC10301-5G
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₅F₅O₅S
MW: 368,24 g/mol
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975151
Numéro CAS: 886361-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité