Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC10377-1G PC10377-25G PC10377-5G
APOSPC10377-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10377-1G APOSPC10377-25G APOSPC10377-5G
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Methyl-5-fluorosalicylate
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,1400 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/0.15mmHg
Point de fusion: 30…34 °C
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427141
Numéro CAS: 391-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité