5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
PC1054-100G PC1054-25G PC1054-5G
APOSPC1054-100GEA 267 EUR InStock
APOSPC1054-100G APOSPC1054-25G APOSPC1054-5G
5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C/10mmHg
Point de fusion: 39…45 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657686
Numéro CAS: 436799-32-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité