4-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC11257-25G PC11257-5G
APOSPC11257-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC11257-25G APOSPC11257-5G
4-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
4-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Densité: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075254
Numéro CAS: 142808-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité