4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1168-1G PC1168-5G
APOSPC1168-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC1168-1G APOSPC1168-5G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057344
Numéro CAS: 155-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité