(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
PC1377-1G PC1377-25G PC1377-5G
APOSPC1377-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1377-1G APOSPC1377-25G APOSPC1377-5G
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Point de fusion: 25…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864662
Numéro CAS: 874285-03-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité