4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1380G-5G PC1380G-25G PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC1380G-5G APOSPC1380G-25G APOSPC1380G-100G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Point de fusion: 26…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143268
Numéro CAS: 202865-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité