1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-beta-chloro-4,6-difluorophenetole
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Formule: C₈H₆BrClF₂O
MW: 271,5 g/mol
Point d'ébullition: 119…122 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068037
Numéro CAS: 175203-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité