5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1420M-100G
APOSPC1420M-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSPC1420M-100G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143424
Numéro CAS: 179897-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité