2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1448-1G PC1448-5G
APOSPC1448-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC1448-1G APOSPC1448-5G
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797380
Numéro CAS: 753479-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité