1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1499-25GEA 201 EUR InStock
APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G APOSPC1499-1G
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzène
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 148…152 °C/30mmHg
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658264
Numéro CAS: 64182-61-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité