4-Chloro-1,2-difluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorochlorobenzene
PC1754J-100G PC1754J-25G
APOSPC1754J-100GEA 119 EUR InStock
APOSPC1754J-100G APOSPC1754J-25G
4-Chloro-1,2-difluorobenzène 98%
4-Chloro-1,2-difluorobenzène
Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042572
Numéro CAS: 696-02-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité