2-Fluorophénylhydrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1759-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC1759-5G APOSPC1759-10G APOSPC1759-1G
2-Fluorophénylhydrazine
2-Fluorophénylhydrazine
Formule: C₆H₇FN₂
Point d'ébullition: 76…79 °C/3mmHg
Point de fusion: 47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2368-80-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité