3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'ébullition: 104…106 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042507
Numéro CAS: 72235-56-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité