2-Chlor-4-fluorothiophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol, 2-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 1-Chloro-3-fluoro-6-mercaptobenzene, 2-Chlor-4-fluorobenzenethiol
PC1889-1G PC1889-250MG PC1889-5G
APOSPC1889-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC1889-1G APOSPC1889-250MG APOSPC1889-5G
2-Chlor-4-fluorothiophénol 97%
2-Chlor-4-fluorothiophénol
Formule: C₆H₄ClFS
MW: 162,61 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C/15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052936
Numéro CAS: 175277-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité