2-Amino-3-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1957-25G PC1957-5G PC1957-100G
APOSPC1957-25GEA 114 EUR InStock
APOSPC1957-25G APOSPC1957-5G APOSPC1957-100G
2-Amino-3-fluoropyridine 98%
2-Amino-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Point de fusion: 39…45 °C
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114135
Numéro CAS: 21717-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité