Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200295-1G PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA 626 EUR InStock
APOSPC200295-1G APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₆ClF₃N₂O₂
MW: 254,6 g/mol
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498715
Numéro CAS: 1171919-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité