α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Diaminobenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine, 2-(Trifluoromethyl)-p-phenylenediamine, 2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine
PC2166-25G
APOSPC2166-25GEA 178 EUR InStock
APOSPC2166-25G
α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluène 98%
α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluène
Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/10mmHg
Point de fusion: 54…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036101
Numéro CAS: 364-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité