3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC2210-1G PC2210-25G PC2210-5G
APOSPC2210-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2210-1G APOSPC2210-25G APOSPC2210-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,16 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134580
Numéro CAS: 25449-96-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité