2,4'-Difluorobenzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC2690B-100G PC2690B-25G PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorobenzophénone 97%
2,4'-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C/16mmHg
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1.244 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000319
Numéro CAS: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité