3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2714-1G PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2714-1G APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₈H₇ClF₆N₂
MW: 280,60 g/mol
Point de fusion: ca 208 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094165
Numéro CAS: 502496-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité