Alcool 3,4-difluorobenzylique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)methanol
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 23.4 EUR InStock
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
Alcool 3,4-difluorobenzylique 96%
Alcool 3,4-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Densité: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010628
Numéro CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité