2,2-Difluoroéthanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2805-25G PC2805-100G PC2805-5G
APOSPC2805-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2805-25G APOSPC2805-100G APOSPC2805-5G
2,2-Difluoroéthanol 97%
2,2-Difluoroéthanol
Can generate monofluoro acyl anion equivalent: Synlett, 503 (1994)
Formule: C₂H₄F₂O
MW: 82,05 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1.296 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042248
Numéro CAS: 359-13-7
ONU: 1987
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité