2,3-Difluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2865-25G PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC2865-25G APOSPC2865-5G
2,3-Difluorophénol 98%
2,3-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 53…55 °C/25mmHg
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010262
Numéro CAS: 6418-38-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité