1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2875-10G PC2875-1G PC2875-5G
APOSPC2875-10GEA 208 EUR InStock
APOSPC2875-10G APOSPC2875-1G APOSPC2875-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClF₂N₅
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053015
Numéro CAS: 66088-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité