2',4'-Difluoropropiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluoropropiophénone 97%
2',4'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Point d'ébullition: 51…52 °C/2mmHg
Densité: 1.193 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015507
Numéro CAS: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité