cis-1,2,3,3,3-Pentafluoropropène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2923-25G PC2923-5G PC2923-100G
APOSPC2923-25GEA 293 EUR InStock
APOSPC2923-25G APOSPC2923-5G APOSPC2923-100G
cis-1,2,3,3,3-Pentafluoropropène 97%
cis-1,2,3,3,3-Pentafluoropropène
Formule: C₃HF₅
MW: 132,03 g/mol
Point d'ébullition: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5528-43-8
EINECS: 226-875-0
ONU: 3163
ADR: 2.2,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité