N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-D-Phe(3,4-F)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(3,4-DiF)-OH
PC3004-25G PC3004-5G
APOSPC3004-25GEA 583 EUR InStock
APOSPC3004-25G APOSPC3004-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₄
MW: 301,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672519
Numéro CAS: 205445-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité