4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC300609-1G PC300609-5G
APOSPC300609-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC300609-1G APOSPC300609-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631896
Numéro CAS: 137736-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité