Dimethyl hexadecafluorosebacate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dimethyl perfluorosebacate
PC3015J-25G
APOSPC3015J-25GEA 198 EUR InStock
APOSPC3015J-25G
Dimethyl hexadecafluorosebacate 96%
Dimethyl hexadecafluorosebacate
Formule: C₁₂H₆F₁₆O₄
MW: 518,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236604
Numéro CAS: 4590-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité