3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302053-1G PC302053-5G
APOSPC302053-1GEA 134 EUR InStock
APOSPC302053-1G APOSPC302053-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660207
Numéro CAS: 886499-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité